Citidina 99+%
Bottiglia di vetro, 250 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Citidina 99+%
Codice catalogo ACRO111812500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 65-46-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
- Numero CAS:65-46-3
- Formula:C₉H₁₃N₃O₅
- Numero MDL:MFCD00006545
- Molecular Weight:243.22 g/mol
- Punto di fusione:210…217 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-610-9
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to almost white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:210 to 217 °C (Dec)
- Loss on drying:≤0.5 % (105 °C, 5 hrs)
- Sulfated ash:≤0.1 % (800 °C)
- HPLC:≥99.0 %
- UV spectrophotometry:98 to 102 % (lambda max. 280 nm, pH 1)
- UV transmittance:≥98 % (c=1, H2O, 430 nm) 1 cm cell
- Ratio of Absorbances:0.43 to 0.47 (A250/A260)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



