Pepsin
Plastic bottle, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Contains either Lactose or Maltodextrin excipient
- Assay: >=0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity)
- Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C
- Infrared spectrum: Conforms
- Loss on drying: =<5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5)
- Microbial contamination: Passes test
- Sulfated ash: =<5.0 % (800°C)
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:2,5 kg
- Cat. No.:ACRO417070025
- Nome dell'enzima:Pepsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Forma:White to light yellow powder
- N. MDL:MFCD00081840
- pH:3.0 to 5.0 (2 % in water)
- CAS No.:9001-75-6