Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonate, incolore, Plastic bottle, 2,5 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Codice catalogo ACRO258600025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Tipo di tampone pH:Carbonate
- Conf:2,5 L
- Colore:incolore
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:10.00