Galactitol 99+%
Bottiglia di vetro, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Galactitol 99+%
Codice catalogo ACRO117705000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 608-66-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:608-66-2
- Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Punto di ebollizione:275…280 °C (1 mmHg)
- Punto di fusione:188…189 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-165-2
Documents
ACRO11770
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:187 to 191 °C
- Water:≤1.0 % (K.F.)
- Solubility:(3 % in water) Colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g