VWR®, Camici, in PP
blu, L, 110 cm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Frocks made from PP, with tapered collar, and either press stud fastening or zip closure.
- Senza tasche
- Cuciture bordate e polsini elasticizzati
Lunghezza per taglia XL: 1100 mm; 570 mm (maniche).
Colore: bianco o blu
Peso: 40 g/m²
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:blu
- Lunghezza:110 cm
- Cat. No.:113-8295
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Food
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione