VWR® Basic, Copriscarpe, antiscivolo
blu, U*, 170 mm, 410 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in tessuto di PP non tessuto laminato.
- Suola antiscivolo
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibile nei colori bianco e blu
L×A: 410×170 mm
Peso: 60 g/m²
* Taglia unica
: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 3 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR Shoe covers, anti-skid Basic coc_VWRI113-8285_15220240 coc_VWRI113-8285_19120256 COC_VWRI113-8285_34520222 COC_VWRI113-8285_36020195
More
CoC VWR® Basic, Shoe Covers, Anti-Skid.pdf
Conformity declaration
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Taglia scarpe:U*
- Colore:blu
- Altezza:170 mm
- Lunghezza:410 mm