VWR®, copriscarpe, LDPE/LLDPE
bianco, U*
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Copriscarpe realizzati in CPE, una miscela di 65% polietilene a bassa densità (LDPE) e 35% polietilene lineare a bassa densità (LLDPE).
- Repellenti a umidità e sporco
- Senza cuciture sotto il piede
L×A 410×150 mm
* Taglia unica
:
:
:
:
:
:
Specifiche
- Taglia scarpe:U*
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-8284
- Applicazioni per abiti:Laboratory