VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
bianco, 780×1400 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questo grembiule monouso è realizzato da una miscela di LDPE al 65% e LLDPE al 35%.
- Efficace contro polvere, umidità e olio
Lunghezza: 1200 o 1400 mm
Colore: bianco
Specifiche
- Colore:bianco
- L×L:780×1400 mm
- Cat. No.:113-8279
- Applicazioni per abiti:Laboratory