Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
bianco, 700×1200 mm
Codice catalogo 113-8278
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
Codice catalogo 113-8278
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
VWR®, Grembiuli, LDPE/LLDPE
bianco, 700×1200 mm
Price
16.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Questo grembiule monouso è realizzato da una miscela di LDPE al 65% e LLDPE al 35%.
  • Efficace contro polvere, umidità e olio
Lunghezza: 1200 o 1400 mm
Colore: bianco
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • L×L:
    700×1200 mm
  • Cat. No.:
    113-8278
  • Applicazioni per abiti:
    Laboratory