Thermal transfer printer labels, type B-7606
Printer labels, B-7606, BPT-722-075, Paper, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
Codice catalogo BRDY236733
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-7606
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:57×19 mm
- Materiale:Paper
- Seq:01
- Modello:BPT-722-075
- Confezione:21360 labels/box
- Adesivo:Acrilico permanente
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



