DI DELLADET VS2 2X5L I 1 * 2 Can
Codice catalogo DIVY7513526
Nome del fornitore: Diversey
Frequently Bought Together
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Nome del fornitore: VWR Collection
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
TouchNTuff® 93-300 Disposable Nitrile Cleanroom Gloves, Non Sterile
Nome del fornitore: Ansell
Hose clips
Nome del fornitore: BURKLE
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals