Leather gloves, A271
XL, marrone chiaro
Codice catalogo PRTWA271TARXL
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
Premium quality leather drivers glove with Insulatex™ lining for added warmth and comfort.
- Made from cow grain leather
- Provide mechanical and cold protection
Certifications: EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
Specifiche
- Dimensione del guanto:XL
- Colore:marrone chiaro
- Seq:02
- Monouso/riutilizzabile:riutilizzabile
- Norma EN:EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
- Cat. No.:PRTWA271TARXL
- Ambidestro/mano specifico:mano specifico
- Modello:A271
- Materiale rivestimento interno:Insulatex™