ACID NUMBER 0.1 MGKOH/G REFERENCE 1 * 100 g
Codice catalogo PROOVHG-AN-0.1-100
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
ACID NUMBER 0.1 MGKOH/G REFERENCE 1 * 100 g
Codice catalogo PROOVHG-AN-0.1-100
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Nitrato 1.000 mg/l in acqua (da NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Starch 1% in soluzione acquosa stabilizzato Reag. Ph. Eur. 1085103
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Gel di silice 60, irregular 40 - 63 µm per cromatografia flash
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck