Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
2 ml, 7/16, 0,025 ± ml
Codice catalogo BRNDDAKKS36402
Nome del fornitore: Brand
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Codice catalogo BRNDDAKKS36402
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
- Calibrated to contain (TC, In)
- Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
- DE-M marking
*Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Supplied with DAkkS calibration certificate.
Specifiche
- Cono (NS):7/16
- Capacità:2 ml
- Seq:02
- Tolleranza:0,025 ± ml