Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
2 ml, 7/16, 0,025 ± ml
Codice catalogo BRNDDAKKS36402
Nome del fornitore:   Brand
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Codice catalogo BRNDDAKKS36402
Nome del fornitore:  Brand
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
2 ml, 7/16, 0,025 ± ml
Price
SFr. 121.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
*Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Supplied with DAkkS calibration certificate.
Specifiche
  • Cono (NS):
    7/16
  • Capacità:
    2 ml
  • Seq:
    02
  • Tolleranza:
    0,025 ± ml