Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
24-well insert plate, 0,33 cm², 0,6 ml, Transparent, 6,5 mm, 12/plate, 4 plates/case, 12,0 µm
Codice catalogo 734-2739
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
Codice catalogo 734-2739
Nome del fornitore:  VWR Collection
   Produzione a basso impatto
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
24-well insert plate, 0,33 cm², 0,6 ml, Transparent, 6,5 mm, 12/plate, 4 plates/case, 12,0 µm
Price
SFr. 296.00
Log in per disponibilità
1 * 48 ST
Product Details & Documents
PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Assembled with well plates
  • Resistant to most fixing and staining agents
  • Non pyrogenic
  • Sterilised by electron beam irradiation
Temperature range: –20 to +50 °C.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Packaging: Individually packed in recyclable PET.
Caution: Inserts are not autoclavable.
Specifiche
  • Membrana:
    Transparent
  • Confezione:
    12/plate, 4 plates/case
  • Dimensioni pori:
    12,0 µm
  • Volume di lavoro raccomandato:
    0,6 ml
  • Descrizione:
    24-well insert plate
  • Seq:
    19
  • Superficie coltura:
    0,33 cm²
  • Ø membrana:
    6,5 mm
  • Cat. No.:
    734-2739
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M