Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
6-well insert plate, 4,67 cm², 2,6 ml, Translucent, 24 mm, 6/plate, 4 plates/case, 0,1 µm
Codice catalogo 734-2715
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
Codice catalogo 734-2715
Nome del fornitore:  VWR Collection
   Produzione a basso impatto
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
VWR®, Cell Culture Insert Plates, PC
6-well insert plate, 4,67 cm², 2,6 ml, Translucent, 24 mm, 6/plate, 4 plates/case, 0,1 µm
Price
SFr. 196.00
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Assembled with well plates
  • Resistant to most fixing and staining agents
  • Non pyrogenic
  • Sterilised by electron beam irradiation
Temperature range: –20 to +50 °C.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Packaging: Individually packed in recyclable PET.
Caution: Inserts are not autoclavable.
Specifiche
  • Membrana:
    Translucent
  • Confezione:
    6/plate, 4 plates/case
  • Dimensioni pori:
    0,1 µm
  • Volume di lavoro raccomandato:
    2,6 ml
  • Descrizione:
    6-well insert plate
  • Seq:
    01
  • Superficie coltura:
    4,67 cm²
  • Ø membrana:
    24 mm
  • Cat. No.:
    734-2715
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M