Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
120 ml, 345 mm, 82 mm, Acciaio inossidabile 304
Codice catalogo SAMPA324-120
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Ladles
Codice catalogo SAMPA324-120
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Ladles
Ladles
120 ml, 345 mm, 82 mm, Acciaio inossidabile 304
Price
SFr. 26.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Specifiche
  • Ø:
    82 mm
  • Capacità:
    120 ml
  • Lunghezza:
    345 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 304
  • Seq:
    02