Standard di calibrazione COD
Soluzione standard COD, 10000 mg/L, Flacone in plastica, 500 mL
Questi standard sono ideali per l'uso come standard di controllo per misurazioni COD.
Achieving an acceptable result for a control standard will improve confidence in sample readings for this important environmental parameter.
- Concentrazione:10000 mg/L
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Soluzione standard COD