Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard di calibrazione COD
Standard di calibrazione COD
Soluzione standard COD, 30000 mg/L, Flacone in plastica, 500 mL
Codice catalogo 85056.260
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Standard di calibrazione COD
Codice catalogo 85056.260
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Standard di calibrazione COD
Standard di calibrazione COD
Soluzione standard COD, 30000 mg/L, Flacone in plastica, 500 mL
Numero CAS:  
Price
191.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Questi standard sono ideali per l'uso come standard di controllo per misurazioni COD.
Achieving an acceptable result for a control standard will improve confidence in sample readings for this important environmental parameter.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    30000 mg/L
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard COD