Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard di calibrazione COD
Standard di calibrazione COD
Soluzione standard COD, 20000 mg/L, Flacone in plastica, 500 mL
Catalog # 85055.260
Supplier:   VWR Chemicals
Standard di calibrazione COD
Catalog # 85055.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Standard di calibrazione COD
Standard di calibrazione COD
Soluzione standard COD, 20000 mg/L, Flacone in plastica, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 191.00
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Questi standard sono ideali per l'uso come standard di controllo per misurazioni COD.
Achieving an acceptable result for a control standard will improve confidence in sample readings for this important environmental parameter.
Specifications
Specifications
  • Concentrazione:
    20000 mg/L
  • Tipo di conf.:
    Flacone in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard COD