OMNIPUR 10X PBS LIQUID CONCENTRATE 1 * 4 L
Codice catalogo 6505-4L
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
OMNIPUR 10X PBS LIQUID CONCENTRATE 1 * 4 L
Codice catalogo 6505-4L
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Frequently Bought Together
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
Filtri per siringhe, Acrodisc®, Supor®
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Provette per centrifuga, senza metalli, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Provette per microcentrifuga Eppendorf® Protein LoBind®
Nome del fornitore: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF