Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
HDPE, -, 170 mm, 40 mm, 13 mm, 2 ml, bianco
Codice catalogo SAMP8015H-170S
Nome del fornitore: Sampling Systems
Spatulas, Micro, Disposable, SteriWare®
Codice catalogo SAMP8015H-170S
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
PS or HDPE, sterile or non sterile. These disposable micro spatulas are ideal for sampling small volumes.
- Moulded and packed in a cleanroom
- Suitable for food contact
- Available sterile (gamma irradiated)
- Individually packed
The narrow sampling blade enables samples to be taken from very small containers such as vials.
Specifiche
- Sterili:-
- Capacità:2 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:HDPE
- Lunghezza:170 mm
- Seq:08
- Larghezza lama:13 mm
- Lunghezza lama:40 mm