Squeegee mop and handles
Squeegee mop, white, 560 mm
Codice catalogo PPSA3400715
Nome del fornitore: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Vai a
Product Details & Documents
Squeegee mops and handles for hygienically sensitive areas.
- Mop: PP (body), TPE (lip)
- Hygienic squeegee is suitable with cleanroom and telescopical handles
- Handles are anodised aluminum tubes
Specifiche
- Descrizione:Squeegee mop, white, 560 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..