Bucket Liners
Disposable bucket liners, double bagged, irradiated, LDPE/nylon, 609,6×762 mm
The unique LDPE/nylon laminate is a good barrier material for transporting raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
- Laminate is 75% LDPE, 25% nylon
- Excellent for disinfectants and cleaning solutions
- Ideal for product parts transport
Designed for cleanrooms and controlled environments. Available as sterile and non-irradiated.
: Individually double packed, packed in a case of 24/50/200.
- Descrizione:Disposable bucket liners, double bagged, irradiated
- L×L:609,6×762 mm
- Materiale:LDPE/nylon
- Seq:03
- Cat. No.:MICRBKL-2430IR
- Environmentally Preferable:Riduzione degli sprechi
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..