Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
Codice catalogo GERB3157-C-O
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Specifiche
- Descrizione:Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
- Seq:13
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometersStopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers614-2028Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 44.90