Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision butyrometer, without stopper
Precision butyrometer, without stopper
Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
Codice catalogo GERB3150-C
Nome del fornitore:   GERBER FUNKE
Precision butyrometer, without stopper
Codice catalogo GERB3150-C
Nome del fornitore:  GERBER FUNKE
Precision butyrometer, without stopper
Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
Price
SFr. 27.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Specifiche
  • Descrizione:
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    614-2028
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 44.90