Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma Scoops
Pharma Scoops
Pharma scoop, 2500 ml, 250 mm, 135 mm
Codice catalogo BOCH8863
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pharma Scoops
Codice catalogo BOCH8863
Nome del fornitore:  BOCHEM
Pharma Scoops
Pharma Scoops
Pharma scoop, 2500 ml, 250 mm, 135 mm
Price
SFr. 278.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Specifiche
  • Larghezza:
    135 mm
  • Capacità:
    2500 ml
  • Descrizione:
    Pharma scoop
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    04