Sonde
Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108, −40…+125 °C, 170 mm
Codice catalogo 620-2381
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−40…+125 °C
- Descrizione:Sonda TC per immersione con collegamento a tenuta stagna per 108
- Lunghezza:170 mm