Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 147 µmhos/cm, 1 L
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Certifications: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:1 L
- Descrizione:Conductivity standard
- Conduttanza:147 µmhos/cm
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.