Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard solution, 12,88 mS/cm, 250 mL
Codice catalogo HACHLZW9720.99
Nome del fornitore:   Hach
Conductivity standards
Codice catalogo HACHLZW9720.99
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard solution, 12,88 mS/cm, 250 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 42.20
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Descrizione:
    Conductivity standard solution
  • Conduttanza:
    12,88 mS/cm