Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 5 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 5F-BT-5/0.63C
SGEA0019811
* a tenuta di gas
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:5F-BT-5/0.63C
- Tipo punta:Conical
- Volume:5 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:20