Jars, with screw cap
250 ml, 65 mm, 83 mm
Codice catalogo SPVAPIPXX0250
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
PP, white.
Specifiche
- Capacità:250 ml
- Altezza:83 mm
- Seq:01
- Ø collo:65 mm