Solette interne, 3D hydroflex® foam
Insole, Hydrophlex, for uvex origin and quatro pro, 48, grigio
Codice catalogo 114-5878
Nome del fornitore: UVEX
Vai a
Product Details & Documents
Soletta interna 3D hydroflex® foam per il massimo assorbimento degli impatti sull'intero piede. Elementi di assorbimento aggiuntivi nel tallone e sotto la pianta del piede per la massima comodità sui punti soggetti a sollecitazioni elevate.
- Materiali estremamente traspiranti e assorbenti
- Perforazioni per una migliore ventilazione
- Zone di assorbimento degli impatti per accompagnare movimenti naturali
- Struttura non irritante e comoda
- Arco del piede sostenuto
- Proprietà antistatiche
Documents
TDS Insoles, 3D Hydroflex® Foam
Scheda dati
Specifiche
- Taglia scarpe:48
- Colore:grigio
- Descrizione:Insole, Hydrophlex, for uvex origin and quatro pro