Garbage Bins
verde, 50 L, 390×430×680 mm
Codice catalogo LAMA1285V
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
Bins are made of HDPE.
- They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.
Specifiche
- Capacità:50 L
- Colore:verde
- Seq:2
- L×P×A:390×430×680 mm