Vetrini con concavità
Microscope slides with reaction wells (numbered), verde, 10, 8 mm
Codice catalogo MARI1216523
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Specifiche
- N. di pozzetti:10
- Colore:verde
- Descrizione:Microscope slides with reaction wells (numbered)
- Seq:33
- Ø foro:8 mm



