Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, trasparente, 46×46×71 mm
Codice catalogo RIXI9-2200-0100-40
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Filettatura:RD 40
- Capacità:100 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Bottles, square
- Seq:01
- L×P×A:46×46×71 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..