Pasteur pipettes, disposable, Volac®
Pasteur pipette, 50 dropper, plain, with plug, 230 mm, Bulk
Codice catalogo POULD897/PP
Nome del fornitore: Poulten & Graf
Vai a
Product Details & Documents
Plain, disposable Pasteur pipettes made from glass.
- 50-dropper
- With or without plug
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Descrizione:Pasteur pipette, 50 dropper, plain, with plug
- Lunghezza:230 mm
- Seq:02