Accessori
Rack regolabile per provette, 40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)
Codice catalogo 444-1064
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Descrizione:Rack regolabile per provette
- Per:40 Provette di Ø 16 mm (max. 2 rack su piattaforma universale)