Round handled needle holders
Clamping length of 7 mm, Lockable, Acciaio inossidabile, 125 mm, Straight, 0,6 mm
Codice catalogo FSCI12075-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Round handled needle holders
Codice catalogo FSCI12075-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lockable
- Descrizione:Clamping length of 7 mm
- Lunghezza:125 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Straight