Orders LinkContactUsLinkComponent
Watch glasses
Watch glasses
Watch glass, PYREX® borosilicate glass, 60 mm
Codice catalogo BIBB1060/09D
Nome del fornitore:   SciLabware
Watch glasses
Codice catalogo BIBB1060/09D
Nome del fornitore:  SciLabware
Watch glasses
Watch glasses
Watch glass, PYREX® borosilicate glass, 60 mm
Price
SFr. 165.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenza alle alte temperature
For evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges to reduce chipping and breakage.
Specifiche
  • Ø:
    60 mm
  • Descrizione:
    Watch glass, PYREX® borosilicate glass