Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, trasparente, 10 kg
Codice catalogo IKAA20003520
Nome del fornitore:   IKA
Silicone fluids
Codice catalogo IKAA20003520
Nome del fornitore:  IKA
Numero CAS:  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, trasparente, 10 kg
Numero CAS:  
Price
738.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 kg
  • Colore:
    trasparente
  • Intervallo di temperatura:
    +20...+200 °C
  • Tipo:
    Heating fluid
  • Viscosità:
    50 mm²/s
Specifiche
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    IKAA20013291
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 20’450.00