Erlenmeyer flask, PP, Corning®
2000 ml, Aseptic transfer cap, 36”
Codice catalogo CORN11465
Nome del fornitore: Corning
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Codice catalogo CORN11465
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
These closed system erlenmeyer flasks are ideal to reduce contamination risks and enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells.
- Chemically resistant, sterile
- Heat sealable flexible tubing
- Male luer lock disconnect
- Cap colour: Orange
Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap.
Certifications: Meets USP, Class VI requirements for plastic containers and closures.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Tipo di chiusura:Aseptic transfer cap
- Capacità:2000 ml
- Seq:06
- Lunghezza del tubo:36”
- Cat. No.:CORN11465
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk