Density hydrometers
3,200 - 3,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Codice catalogo SCNL3402707
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers without thermometer calibrated at 20 °C.
Informazioni per l'ordine: A works calibration certificate is available on request.
Confezione: In a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:02
- Divisione:0,002 g/ml
- Range di misura:3,200 - 3,400 g/ml