Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
T 65 digital ULTRA-TURRAX® homogeniser, 3-phase 400 V, 50/60 Hz
Codice catalogo IKAA4234501
Nome del fornitore: IKA
Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Codice catalogo IKAA4234501
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
Modello con stativo, range volumetrico da 2 a 50 l
- Progettati per applicazioni in impianti pilota con alimentazione trifase
- Controllo elettronico della velocità e protezione dal sovraccarico
- 3 utensili di dispersione (configurazioni a rotore/statore) per un'ampia varietà di applicazioni e finezza finale
- Collegamenti a pressione per facilitare la sostituzione degli utensili di dispersione
- Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche in presenza di variazioni della viscosità
- Elementi di dispersione in acciaio inossidabile per uso sottovuoto e a pressione
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54.
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
Ordering information: Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.
Specifiche
- Descrizione:T 65 digital ULTRA-TURRAX® homogeniser, 3-phase 400 V, 50/60 Hz
- Cat. No.:IKAA4234501
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:2600/2200 W
- Livello sonoro:75 dB(A) without dispersing element
- Peso:29 kg
- Range di viscosità:<5000 mPas
- Intervallo di velocità:1000 - 9500 min⁻¹
- Modello:T 65 digital ULTRA-TURRAX®
- Viscosità max.:5000 mPas
- Volume H₂O:2000 - 50000 ml
- Regolazione della velocità:stepless
- L×P×A:300×400×390 mm
- Display:LED
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Supporto telescopico T653, base 460×530 mm, asta 480 mm Ø, altezza 1200 mm, corsa 500 - 1000 mmSupporto telescopico T653, base 460×530 mm, asta 480 mm Ø, altezza 1200 mm, corsa 500 - 1000 mm441-2353Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2’710.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Anello di fissaggio
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoStatore/rotore ØVolumeDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispositivo di fissaggio per interruttore di sicurezza SI 400 per T653 o R474Dispositivo di fissaggio per interruttore di sicurezza SI 400 per T653 o R474432-1000Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 611.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Interruttore di sicurezza per interrompere l'alimentazione dell'agitatore ad asta RW 47 D in caso di sollevamento dell'unità al di sopra dell'altezza definita dall'utente sullo stativo. Compatibile anche con T 65 D ULTRA-TURRAX®. Dispositivi di fissaggio richiesti; contattare VWR per i dettagli.Interruttore di sicurezza per interrompere l'alimentazione dell'agitatore ad asta RW 47 D in caso di sollevamento dell'unità al di sopra dell'altezza definita dall'utente sullo stativo. Compatibile anche con T 65 D ULTRA-TURRAX®. Dispositivi di fissaggio richiesti; contattare VWR per i dettagli.431-0093Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’430.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Manually adjustable, extendable floor stand R 6547 H, 800W×1010D×1635H mm, Cylinder stroke: 500 mm, for RW 47 digital and T 65 basic/digital, extension can set by manual hydraulic pumpManually adjustable, extendable floor stand R 6547 H, 800W×1010D×1635H mm, Cylinder stroke: 500 mm, for RW 47 digital and T 65 basic/digital, extension can set by manual hydraulic pumpIKAA20018533Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 13’690.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoStatore/rotore ØVolumeDisponibilitàPrice