Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Codice catalogo APPC272170.1209
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
pH buffer solutions
Codice catalogo APPC272170.1209
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 28.70
Log in per disponibilità
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    250 mL
  • Temperatura di riferimento:
    20 °C
  • Valore pH:
    7,00
Specifiche