Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 357 bags/pack, 0,06 mm, 400×600 mm
Codice catalogo LAMA123
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Codice catalogo LAMA123
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 357 bags/pack, 0,06 mm, 400×600 mm
Price
279.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 kg
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifiche
  • Descrizione:
    Approx. 357 bags/pack
  • Dimensioni:
    400×600 mm
  • Spessore:
    0,06 mm