VWR®, Stoppers, PE
bianco, 13 mm
Codice catalogo 212-0578
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
- Choice of colours
Specifiche
- Ø superiore:13 mm
- Colore:bianco