Temperature sensors
Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m), +250…+500 °C, 4×50 mm
Codice catalogo WINKWFMP1500-XX015
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:+250…+500 °C
- Descrizione:Temperature probe, PT100 with four wire and cable (1,8 m)
- Seq:02
- Ø×L:4×50 mm