Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Superspher® | Avantor
HPLC columns, Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® (3 columns from 3 batches), RP-18, 4 µm, 3,00 mm, 250 mm
Katalognr. 1.51299.1003
Anbieter:   Merck
HPLC columns, Superspher®
Katalognr. 1.51299.1003
Anbieter:  Merck
HPLC columns, Superspher®
HPLC columns, Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® (3 columns from 3 batches), RP-18, 4 µm, 3,00 mm, 250 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Superspher® improves the separation efficiency of HPLC analysis. This high performance spherical silica carrier, with a mean particle size of 4 μm, yields the best pressure/separation performance ratio in view of today's generation of HPLC systems and according to theoretical calculation and practical experience.
The number of theoretical plates for Superspher® is <100000 N/m. Therefore, they are always first choice if complex mixtures demand high peak capacity.
A broad range of modifications on Superspher® are available: Non polar derivatives (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped and RP-select B) and polar derivatives (Si 60).
Guard cartridges have to be connected to the LiChroCART® cartridges by using manu-CART® cartridge holder 1.51486.0001
Dokumente
Technische Daten
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Dimensioni particelle:
    4 µm
  • Descrizione:
    Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® (3 columns from 3 batches)
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    11
  • Fase:
    RP-18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..