Cleaning swabs
Compact swabs with rigid head, PP/foam, 71 mm
Codice catalogo TEXWTX803
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
- Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
- Can pick up powders and dusts
- Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Packaging: In a reclosable silicone-free bag.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.
Specifiche
- Descrizione:Compact swabs with rigid head
- Lunghezza:71 mm
- Seq:01
- Asta/testa:PP/foam
- Cat. No.:TEXWTX803
- Larghezza impugnatura:3 mm
- Modello:TX803
- Lunghezza impugnatura:59 mm
- Lunghezza testa:12 mm
- Larghezza testa:3,6 mm